Learn More
Cloro en solución estándar de aceite mineral pesado, Specpure™, en blanco (0,000 %), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorine in Heavy Mineral Oil standard solution |
| Nombre de nota | Blank (0.000%) |
| Número MDL | MFCD02264398 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Specpure |