Learn More
Palintest™ Cloro DPD 1& 3 reactivos para fotómetro
Descripción
- Método DPD: método estándar para el análisis de cloro y otros residuos de desinfectantes.
- En forma de comprimidos para una máxima comodidad y sencillez de uso.
- Mide la concentración de cloro libre y la concentración de cloro total.
- Mida las intensidades de color con un fotómetro Palintest™.
Especificaciones
Especificaciones
| Nº de pruebas | 50 |
| Cantidad | 50/paq. |
| temp | De 0 a 5 mg/l |
| Suficiente para | 50 pruebas |
| Tipo | Comprimidos de reactivos para pruebas de cloro DPD 1 y 3 |