Learn More
Cloro - Cl a 500 μg/g en aceite mineral de 75 cSt, VHG™
Código de producto. 16459649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459649 100 mL 100 ml
17904186 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16459649 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGCLOIL500100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Cloro - Cl a 500 μg/g en aceite mineral de 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Chlorine
CAS 7782-50-5
Nombres de analitos o componentes Chlorine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Cl2
Concentración 500 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cl
Fórmula InChI InChI=1S/Cl2/c1-2
SMILES ClCl
Nombre IUPAC cloro molecular
Solvent or Matrix Aceite mineral pesado
Peso molecular (g/mol) 70.91
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 69,9377 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pre-Mixed ICP Solvent + Cobalt: Co @ 40.0 µg/g in V-Solv
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.