Learn More
Cloro - Cl @ 5 μg/g en aceite mineral de 75 cSt
Código de producto. 30318762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Código de producto. Cantidad
30318762 500 mL
1 options
Código de producto. 30318762 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCLOIL5500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorine
CAS 7782-50-5
Nombres de analitos o componentes Chlorine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Cl2
Concentración 5 μg/g
Sinónimo Cl
Fórmula InChI InChI=1 S/Cl2/c1-2
Tipo de solución Single Solution
SMILES ClCl
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Industry Type Industrial QC
Peso molecular (g/mol) 70.91
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.9377