Learn More
Cloro - Cl @ 100 μg/g en aceite mineral de 75 cSt, VHG™
Código de producto. 17911916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911916 250 mL 250 ml
16439649 100 mL 100 ml
17911116 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17911916 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCLOIL100250
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Cloro - Cl @ 100 μg/g en aceite mineral de 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorine
CAS 7782-50-5
Nombres de analitos o componentes Chlorine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Cl2
Concentración 100 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cl
Fórmula InChI InChI=1S/Cl2/c1-2
SMILES ClCl
Nombre IUPAC cloro molecular
Solvent or Matrix Heavy Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 70.91
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.9377 g/mol