Learn More
Blanco de cloro - Cl @ 0 μg/g en aceite mineral de 75 cSt, VHG™
Código de producto. 17950746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950746 500 mL 500 ml
17911786 1 L 1 litro
17911556 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17950746 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGCLOILBLK500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Blanco de cloro - Cl @ 0 μg/g en aceite mineral de 75 cSt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorine
CAS 7782-50-5
Nombres de analitos o componentes Chlorine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Cl2
Concentración 0 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cl
Fórmula InChI InChI=1S/Cl2/c1-2
SMILES ClCl
Nombre IUPAC cloro molecular
Solvent or Matrix Heavy Mineral Oil
Peso molecular (g/mol) 70.91
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.9377 g/mol