Learn More
Chlorindione, MedChemExpress
Código de producto. 16408516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0918
MedChemExpress Chlorindione (Chlophenadione) is a potent anticoagulant. Chlorindione also is a vitamin K1 antagonist.
Chlorindione (Chlophenadione) is a potent anticoagulant. Chlorindione also is a vitamin K1 antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorindione
CAS 1146-99-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H9ClO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Chlophenadione Indaliton G-25766
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (389.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 256.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.68
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation