Learn More
Cloro E6, TRC
Código de producto. 30358024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30358024 50 mg
30360207 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38028550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19660-77-6
Fórmula molecular C34H36N4O6
Peso molecular (g/mol) 596.67
Sinónimo (7S,8S)-3-Carboxy-5-(carboxymethyl)-13-ethenyl-18-ethyl-7,8-dihydro-2,8,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-7-propanoic Acid, 18-Carboxy-20-(carboxymethyl)-13-ethyl-2beta,3-dihydro-3beta,7,12,17-tetramethyl-8-vinyl-2-porphinepropionic Acid, (2S-trans)-18-Carboxy-20-(carboxymethyl)-8-ethenyl-13-ethyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2-propanoic Acid, Chlorine E6, Chlorin A6, Chlorin E6, Chlorine A6, Chlorophyllin, Photochlorine, Photolon, Phytochlorin, Phytochlorin E6, Phytochlorine E6
Nombre IUPAC (17S,18S)-18-(2-carboxietil)-20-(carboximetil)-12-etenil-7-etil-3,8,13,17-tetrametil-17,18,22,23-tetrahidroporfirina-2-ácido carboxílico
SMILES CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc([C@@H](CCC(=O)O)[C@@H]4C)c(CC(=O)O)c5[nH]c(cc1n2)C(=C5C(=O)O)C)c(C)c3C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorin E6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H36N4O6/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23/h7,12-14,17,21,35-36H,1,8-11H2,2-6H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)/t17-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.2635