Learn More
Clorimuron-etilo, TRC
Código de producto. 17963665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963665 100 mg 100 miligramos
17913665 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC371273100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90982-32-4
Fórmula molecular C15 H15 Cl N4 O6 S
Peso molecular (g/mol) 414.82
Sinónimo Chlorimuron Ethyl, Chlorimuron ethyl ester, Chlorimuron-ethyl, Classic, Classic 25DF, DPX-F 6025, Ethyl 2-[N-[N-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl]benzoate, HIT 25VP
Nombre IUPAC Etil 2-[(4-cloro-6-metoxipirimidina-2-il)carbamoilsulfamoilo]benzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(Cl)cc(OC)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorimuron-ethyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15ClN4O6S/c1-3-26-13(21)9-6-4-5-7-10(9)27(23,24)20-15(22)19-14-17-11(16)8-12(18-14)25-2/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,17,18,19,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.0401
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.