Learn More
Chlorimuron ethyl, 95%, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66605.06
| Cantidad | 5g |
|---|
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 90982-32-4 | |
| 414.817 | |
| NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N | |
| 56160 | |
| ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate |
| C15H15ClN4O6S | |
| MFCD00128063 | |
| Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate | |
| CHEBI:47319 | |
| CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC |
Especificaciones
| Chlorimuron ethyl | |
| Colorless | |
| C15H15ClN4O6S | |
| 14,2093 | |
| Freely soluble in aqueous solution | |
| CCOC(=O)C1=CC=CC=C1S(=O)(=O)NC(=O)NC2=NC(=CC(=N2)Cl)OC | |
| 414.817 | |
| CHEBI:47319 | |
| 95% |
| 90982-32-4 | |
| 5g | |
| MFCD00128063 | |
| Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxy-2-pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)benzoate | |
| NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 2-[(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate | |
| 56160 | |
| 414.82 |
Seguridad y manipulación
- Chlorimuron ethyl
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorimuron ethyl