Learn More
Solución estándar de cloruro 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical
Código de producto. 10558040 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
10558040 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10558040 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/4546/05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
CAS 7447-40-7
Forma física Líquido
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:32588