Learn More
Estándar de cloruro para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16381136 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16381136 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
15668225 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16381136 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ASCL95X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.70€
    163.06€ / 500 ml
    Ahorro 28.64€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cl&superscript_minus;0.1M
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 12125-02-9 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH4N
Peso molecular (g/mol) 53.49
Número MDL MFCD00011420
Clave InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nombre IUPAC azanio; cloruro
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloride Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis Con certificado de análisis
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
SMILES N.Cl
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M.
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio