Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrana de cloruro de media celda DX serie ISE: DX235-CI-
Código de producto. 10448961
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 2 a 13
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
10448961 De 2 a 13 1 set
1 options
Código de producto. 10448961 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    619.76€ / 1 sets
    Ahorro 95.24€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Includes
Membrana, solución electrolítica, anillo de identificación (anillo de ID) y funda de adaptador que encaja en cualquier soporte de titulación Mettler Toledo
Para ISE de cloruro.
Monte la membrana en el eje de su semicelda ISE y tendrá un nuevo ISE.
  • Ion de medición: Cl-
  • Rango de medición: 1 a 2 x 10 -5 mol/L
  • Rango de temperatura: 0° hasta 80 °C
  • Rango de pH óptimo: 2 a 13
  • Tipo de membrana: Estado sólido
  • Material del eje: POM
  • Electrolito para electrodo de referencia: 1 mol/L KNO3
  • Solución ISA: 1 mol/L KNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de producto Kit de membrana de cloruro
Tipo de solución de llenado 1 mol/l de KNO3 (ISA)
Para utilizar con (aplicación) En ISE de cloruro de oro
Material Membrana: estado sólido; cuerpo: POM
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Intervalo de pH De 2 a 13
Intervalo de medición de concentración 1 a 2 × 10-5 mol/l
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.