Learn More
Chloride (from KCl) Standard: Cl- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™ Código de producto.: 17948634
Chloride (from KCl) Standard: Cl- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Código de producto. 17948634
100 mL, 100 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 17948634
Marca: VHG Labs VHGI1PCL100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chloride (from KCl) Standard: Cl- @ 10000 μg/mL in H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloride
CAS 16887-00-6
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Cl-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cl−
SMILES [Cl-]
Nombre IUPAC Chloride
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 35.45
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.45 g/mol
Título del producto
Chloride (from KCl) Standard: Cl- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™ >