Learn More
Cloruro (de KCl) Estándar: Cl- @ 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 30003136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003136 50 mL 50 ml
17977914 500 mL 500 ml
17928004 250 mL 250 ml
17908874 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30003136 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGICL1K50
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Cloruro (de KCl) Estándar: Cl- @ 1000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloride
CAS 16887-00-6
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Cl-
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cl−
SMILES [Cl-]
Nombre IUPAC Cloruro
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 35.45
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 35.45 g/mol