Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloridazon-desphenyl |
| CAS | 6339-19-1 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Sinónimo | 4-amino-5-chloro-1H-pyridazin-6-one |
| Peso molecular (g/mol) | 144.55 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Herbicidas |