Learn More
Chloridazon-d5 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloridazon phenyl-d5 |
| CAS | 1246818-99-4 |
| Fórmula molecular | C10 2H5 H3 Cl N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Chloridazon D5 (phenyl D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClN3O/c11-9-8(12)6-13-14(10(9)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,12H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2N=CC(=C(Cl)C2=O)N)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 5-amino-4-cloro-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)piridazin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.067 |