Learn More
Clorhexidina, TRC
Código de producto. 30360845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360845 1 g 1 g
30352108 2.5 g -
30366930 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3350451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-56-1
Fórmula molecular C22 H30 Cl2 N10
Peso molecular (g/mol) 505.45
Sinónimo 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino- (9CI), Biguanide, 1,1'-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N1,N14-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide, 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide], 1,6-Bis[5-(p-chlorophenyl)biguanidino]hexane, 1,6-Di(N-p-chlorophenylbiguanidino)hexane, Chlorhexamed forte, Chlorhexidine, Chlorohex, Chlorohexidene, Chlorohexidine, Consepsis, Dentosan, Dezin, Eburos, Fimeil, Hexadol, Hexident, Nolvasan, Periogard, Promax, Soretol, Tubulicid
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenilo)-3-[N-[6-[[N-[N-(4-clorofenil)carbamimidoil]carbamimidoil]amino]hexil]carbamimidoil]guanidina
SMILES Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.2032
Porcentaje de pureza >95%