Learn More
Chlorhexidine, MedChemExpress
Código de producto. 16438706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1248100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-03-2027
MedChemExpress Chlorhexidine is an antibacterial used as an antiseptic and for other applications. Chlorhexidine is used to clean the skin after an injury, before surgery, or before an injection. Chlorhexidine is also used to clean the hands before a procedure.
Chlorhexidine is an antibacterial used as an antiseptic and for other applications. Chlorhexidine is used to clean the skin after an injury, before surgery, or before an injection. Chlorhexidine is also used to clean the hands before a procedure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine
Forma física Solid
CAS 55-56-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30Cl2N10
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(NCCCCCCNC(NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N)=N)=N
Peso molecular (g/mol) 505.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.45
Porcentaje de pureza 99.46%