missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Impureza E de clorhexidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorhexidine Impurity E |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorhexidine Impurity E |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H28 Cl2 N10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28Cl2N10/c24-16-5-9-18(10-6-16)32-21(27)34-20(26)28-13-3-1-2-4-14-29-22-30-15-31-23(35-22)33-19-11-7-17(25)8-12-19/h5-12,15H,1-4,13-14H2,(H5,26,27,28,32,34)(H2,29,30,31,33,35) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNc2ncnc(Nc3ccc(Cl)cc3)n2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[6-[[4-(4-cloroanilino)-1,3,5-triazin-2-il]amino]hexil]-3-[N-(4-clorofenil)carbamimidoil]guanidina |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 515.441 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?