Learn More
Base libre de clorhexidina, > 85 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11400432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400432 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11400432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219135805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00€
    436.80€ / 5 g
    Ahorro 22.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Biología molecular; biología celular
CAS 55-56-1
Fórmula molecular C22H30Cl2N10
Peso molecular (g/mol) 505.452
Número MDL MFCD00009673
Clave InChI GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
PubChem CID 9552079
ChEBI CHEBI:3614
Nombre IUPAC (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]amino]metilideno]amino]hexil]-1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]guanidina
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine Free Base
Nombre de nota Base libre
Color Blanco
Cantidad 5 g
Forma física Sólido
Intervalo de porcentaje de ensayo >85%
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.5
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorhexidine, free base
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine