Learn More
Clorhexidina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30357502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
250 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357502 50 mg -
30363368 250 g -
30365913 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC33505050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3697-42-5
Fórmula molecular C22 H30 Cl2 N10 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 578.37
Sinónimo 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-, dihydrochloride (9CI), Biguanide, 1,1'-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)-, dihydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide] dihydrochloride, AY 5312, Arlacide H, Chlorhexidine dihydrochloride, Chlorhexidine hydrochloride, Chlorhexidinium dichloride, Lisium, Sebidin
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenilo)-3-[N-[6-[[N-[N-(4-clorofenil)carbamimidoil]carbamimidoil]amino]hexil]carbamimidoil]guanidina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine dihydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.1566