Learn More
Diclorhidrato de clorhexidina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorhexidine dihydrochloride |
| CAS | 3697-42-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorhexidine dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H30 Cl2 N10 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Chlorhexidine Dihydrochloride, N1,N14-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide hydrochloride (1:2), N,N''-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide dihydrochloride, 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide] dihydrochloride, AY 5312, Arlacide H, Chlorhexidine dihydrochloride, Chlorhexidine hydrochloride, Chlorhexidinium dichloride, Chlorohexidine dihydrochloride, Lisium, Sebidin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30Cl2N10.2ClH/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;;/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cl.Cl.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Mostrar más |