Learn More
Impureza de clorhexidina Dihidrocloruro B, TRC
Código de producto. 30010544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010544 2.5 mg 2.50 miligramo
30007811 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3776802.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308292-89-8
Fórmula molecular C16 H26 Cl N9 O
Peso molecular (g/mol) 395.89
Sinónimo 2,4,11,13-Tetraazatetradecanamide, 14-[(4-chlorophenyl)amino]-3,12,14-triimino-, Chlorhexidine urea, 1-[[6-[[[(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urea
Nombre IUPAC [N-[6-[[N-[N-(4-clorofenil)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexil]carbamimidoil]urea
SMILES NC(=O)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine urea
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26ClN9O/c17-11-5-7-12(8-6-11)24-15(20)25-13(18)22-9-3-1-2-4-10-23-14(19)26-16(21)27/h5-8H,1-4,9-10H2,(H5,18,20,22,24,25)(H5,19,21,23,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.1949
Porcentaje de pureza >95%