Learn More
Chlorhexidine (digluconate), MedChemExpress
Código de producto. 16421028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421028 5 g 5 g
16458386 100 mg 100 miligramos
16412249 1 g 1 g
16402186 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16421028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0608
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine (digluconate)
Forma física Liquid
CAS 18472-51-0
Color Colorless
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H54Cl2N10O14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (111.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (42.33 mM)
SMILES N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N)=N)NC2=CC=C(Cl)C=C2.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Peso molecular (g/mol) 897.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 897.76
Porcentaje de pureza 98.15%