Learn More
Digluconato de clorhexidina, solución acuosa, 0,2, MP Biomedicals
Código de producto. 11460432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460432 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11460432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219136080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    182.70€ / 100 ml
    Ahorro 9.30€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine Digluconate
Nombre de nota Solución acuosa
CAS 18472-51-0
Densidad 1g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 20%
Fórmula molecular C34H54Cl2N10O14
Número MDL MFCD00083599
Cantidad 100 mL
Sinónimo peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
Clave InChI YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC bis(ácido (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6- pentahidroxihexanoico); N'-(6-{[amino({amino[(4-clorofenil)amino]metilideno}amino)metilideno]amino}hexil)-1-({amino[(4-clorofenil)amino]metilideno}amino)metanimidamida
Peso molecular (g/mol) 897.76
PubChem CID 60148207
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorhexidine Digluconate, 20% Aqueous Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorhexidine gluconate