Learn More
Clorhexidina diacetato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11468242 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11468242 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11468242 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219136180
Eficaz contra una amplia gama de bacterias, algunos hongos y algunos virus. El diacetato de clorhexidina, MP Biomedicals es un agente catiónico antimicrobiano de amplio espectro utilizado como agente antiséptico y desinfectante. Es eficaz tanto contra los
La clorhexidina es un agente antimicrobiano catiónico de amplio espectro que pertenece a la familia de las bis(biguanidas). Su mecanismo de acción implica la desestabilización de la membrana bacteriana exterior. Se utiliza principalmente como antiséptico/desinfectante tópico en la curación de heridas, en los lugares de cateterismo, en diversas aplicaciones dentales y en los lavados quirúrgicos.
  • Es un agente para prevenir la gingivitis y se utilizó para estudiar los efectos de los antimicrobianos en la placa dental.
  • Los productos oftálmicos comerciales han utilizado este agente para reemplazar el timerosal como conservante; sin embargo, puede causar irritación de la piel.
  • Se ha utilizado para estudiar la inactivación del VIH y la inmovilización de los espermatozoides.
  • Se utilizó para estudiar la antisepsia cutánea efectiva y la desinfección de los dispositivos médicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 56-95-1
Punto de fusión 151°C to 159°C
Fórmula molecular C26H38Cl2N10O4
Número MDL MFCD00150042
Cantidad 100 g
Sinónimo chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane
Información de solubilidad Soluble in water (0.15g/10mL water with heat), in ethanol (50mg/mL - clear, faint yellow solution), alcohol, glycerol, propylene, glycol, polyethylene glycols.
Clave InChI WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC los ácidos acéticos;(1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]amino]metilideno]amino]hexil]-1[amino-(4-cloroanilino)metilideno]guanidina;hidrato
Peso molecular (g/mol) 625.56
PubChem CID 43834499
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.56g/mol
Porcentaje de pureza ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Concentración de CriticalMicelle (CMC) 0,01 % (p/v, 25 °C) (Lit.)
Forma física Polvo blanco