Learn More
Impureza de diacetato de clorhexidina A, TRC
Código de producto. 30009006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009006 10 mg 10 miligramos
30012658 5 mg 5 miligramos
30011772 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009006 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC33499510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152504-08-0
Fórmula molecular C16 H24 Cl N9
Peso molecular (g/mol) 377.88
Sinónimo Chlorhexidine nitrile, 1-(4-Chlorophenyl)-5-[6-[(cyanocarbamimidoyl)amino]hexyl]biguanide, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-[6-[[(cyanoamino)iminomethyl]amino]hexyl]-, N-(4-Chlorophenyl)-N'-[6-[[(cyanoamino)iminomethyl]amino]hexyl]imidodicarbonimidic diamide
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenilo)-3-[N-[6-[(N-cianocarbamimidil)amino]hexil]carbamimidoil]guanidina
SMILES Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC#N)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine nitrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN9/c17-12-5-7-13(8-6-12)25-16(21)26-15(20)23-10-4-2-1-3-9-22-14(19)24-11-18/h5-8H,1-4,9-10H2,(H3,19,22,24)(H5,20,21,23,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1843
Porcentaje de pureza >95%