Learn More
Hidrato de clorhexidina diacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10276410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276410 25 g Frasco de vidrio 25 g
10194740 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10276410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214980250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206986-79-0 | C26H38Cl2N10O4 | 625.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206986-79-0
Fórmula molecular C26H38Cl2N10O4
Peso molecular (g/mol) 625.56
Número MDL MFCD00150042
Clave InChI WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorhexidine acetate hydrate 1:2:x, chlorhexidine diacetate salt monohydrate, chlorhexidine diacetate monohydrate, 1,1 inverted exclamation marka-hexamethylenebis 5-4-chlorophenyl biguanide diacetate salt, 4-chlorophenyl 6-4-chlorophenyl amino iminomethyl amino iminomethy l amino hexyl amino iminomethyl amino iminomethyl amine, acetic acid, acetic a cid, oxamethane
PubChem CID 43834499
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine diacetate hydrate
Color Blanco
Nombre de nota 98%
Forma física Polvo
Punto de fusión 153.0°C to 157.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: 19g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol, propylene glycol and, polyethylene glycols
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC N'-(6-{[amino({amino[(4-clorofenilo)amino]metilideno}amino)metilideno]amino}hexil)-1-({amino[(4-clorofenilo)amino]metilideno}amino)metilidamida; bis(ácido acético)
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.55
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 3.5% max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorhexidine diacetate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.