Learn More
Diacetato de clorhexidina, > 97 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11490432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490432 25 g 25 g
11480432 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219136125
CAS 56-95-1
Fórmula molecular C26H38Cl2N10O4
Peso molecular (g/mol) 625.56
Número MDL MFCD00150042
Clave InChI WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorhexidine diacetate, chlorhexidine acetate, bactigras, hibitane diacetate, caswell no. 481e, chlorohexidine diacetate, 10,040 diacetate, chlorhexidine di acetate, chlorhexidine acetate van, unii-5908zuf22y
PubChem CID 43834499
Nombre IUPAC N'-(6-{[amino({amino[(4-clorofenilo)amino]metilideno}amino)metilideno]amino}hexil)-1-({amino[(4-clorofenilo)amino]metilideno}amino)metilidamida; bis(ácido acético)
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Cantidad 25 g