Learn More
Diacetato de clorhexidina 100 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323028 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323028 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11310100WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine diacetate
CAS 56-95-1
Nombres de analitos o componentes Chlorhexidine diacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H30 Cl2 N10 . 2 C2 H4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chlorhexidine Diacetate, N,N''-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide acetate (1:2), N,N''-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide diacetate, 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide diacetate, 1,6-Bis(p-chlorophenylbiguanido)hexane diacetate, Arlacide A, Bactigras, Chlorasept 2000, Chlorhexidine acetate, Chlorhexidine diacetate, Chlorzoin, Dosisepsine, EC 40, EC 40 (antibacterial), Hibitane diacetate, Jie-Yin Liquid Disinfectant, NSC 526936
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
Nombre IUPAC ácido acético;1-(4-clorofenil)-3-[N-[6-[[N-[N-(4-clorofenil)carbamimidoil]carbamimidoil]amino]hexil]carbamimidoil]guanidina
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 625.55
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.2455 g/mol