Learn More
Diclorhidrato de clorhexidina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorhexidine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1246816-96-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22H24D8Cl4N10 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N,N’’-Bis(4-chlorophenyl-d8)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide Dihydrochloride, Lisium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34) |
| SMILES | N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C1[2H])=N)=N)=N)NC2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H] |
| Nombre IUPAC | (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]amino]metilideno]amino]hexil]-1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 586.42 |
| Mostrar más |