Learn More
Clorhexidina, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15618715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15618715 5 g 5 g
15608715 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15618715 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461020050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-56-1
Fórmula molecular C22H30Cl2N10
Peso molecular (g/mol) 505.45
Clave InChI GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorhexidine, chlorhexidinum, chlorhexidin, nolvasan, rotersept, tubulicid, fimeil, hexadol, soretol, cloresidina
PubChem CID 9552079
ChEBI CHEBI:3614
Nombre IUPAC (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]amino]metilideno]amino]hexil]-1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]guanidina
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=NC(=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC2=CC=C(C=C2)Cl)N)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorhexidine
Punto de fusión 134.0°C to 136.0°C
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.45
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorhexidine, 98%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine