Learn More
Clorhidrato de clorguanida, TRC
Código de producto. 30368212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30368212 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30368212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32950025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorguanide Hydrochloride
CAS 637-32-1
Fórmula molecular C11 H16 Cl N5 . Cl H
Cantidad 25 mg
Sinónimo Proguanil hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-5-(1-methylethyl)biguanide hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-5-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide hydrochloride, 3359 RP, Chloroguanide hydrochloride, Chloroquanil, Diguanyl, Drinupal, Drinupal hydrochloride, Guanatol, Guanatol hydrochloride, M 4888, Paludrine, Paludrine hydrochloride, Palusil, Palusil hydrochloride, Proguanil hydrochloride, RP 3359, SN 12,837, SN 12837, Tirian, Tirian hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
SMILES Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-3-(N-propan-2-ilcarbamimidoil)guanidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 290.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.0861