Learn More
Clorguanuro-d4 Cloruro, TRC
Código de producto. 30361510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361510 10 mg 10 miligramos
30355621 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32950210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189671-34-8
Fórmula molecular C11H13D4Cl2N5
Peso molecular (g/mol) 294.22
Sinónimo N-(4-Chlorophenyl-d4)-N'-(1-methylethyl)-imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-(p-Chlorophenyl-d4)-5-isopropylbiguanide Hydrochloride, Bigumal-d4, Chlorguanid-d4, Chloroguanide-d4, Paludrin-d4, Proguanil-d4
Nombre IUPAC 1-((L2-azaneylidene)((4-clorofenil-2,3,5,6-d4)amino)metil)-3-isopropilguanidina
SMILES CC(C)NC(NC(NC1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C1[2H])=N)=N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorguanide-d4 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H/i3D,4D,5D,6D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.11