Learn More
Clorflurenol-metilo, TRC
Código de producto. 30365048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365048 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30365048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58527825MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorflurenol-methyl ester
CAS 2536-31-4
Fórmula molecular C15 H11 Cl O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Fluorene-9-carboxylic acid, 2-chloro-9-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 2-Chloro-9-fluorenol-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid methyl ester, CF 125, CME 74050, CME 74050P, Chlorfluorenol IT 3456, Chlorfluorenolmethyl, Chlorflurecol methyl ester, Chlorflurecol-methyl, Chlorflurenol methyl, Chlorflurenol methyl ester, Chloroflurenol methyl ester, EMD 7301, EMD 7301W, EMD-IT 3456, IT 3456, Maintain, Maintain A, Methyl 2-chloro-9-fluorenol-9-carboxylate, Methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate, Methyl morphactin, Methyl-2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid, Morphactin IT 3456, TH 417-H
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClO3/c1-19-14(17)15(18)12-5-3-2-4-10(12)11-7-6-9(16)8-13(11)15/h2-8,18H,1H3
SMILES COC(=O)C1(O)c2ccccc2c3ccc(Cl)cc13
Nombre IUPAC 2-cloro-9-hidroxifluoreno-9-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 274.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0397
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.