Learn More
Clorflurenol-metil (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorflurenol-methyl ester |
| CAS | 2536-31-4 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Cl O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Fluorene-9-carboxylic acid, 2-chloro-9-hydroxy-, methyl ester (7CI,8CI), 2-Chloro-9-fluorenol-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxy-9H-fluorene-9-carboxylic acid methyl ester, 2-Chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid methyl ester, CF 125, CME 74050, CME 74050P, Chlorfluorenol IT 3456, Chlorfluorenolmethyl, Chlorflurecol methyl ester, Chlorflurecol-methyl, Chlorflurenol methyl, Chlorflurenol methyl ester, Chloroflurenol methyl ester, EMD 7301, EMD 7301W, EMD-IT 3456, IT 3456, Maintain, Maintain A, Methyl 2-chloro-9-fluorenol-9-carboxylate, Methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate, Methyl morphactin, Methyl-2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid, Morphactin IT 3456, TH 417-H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClO3/c1-19-14(17)15(18)12-5-3-2-4-10(12)11-7-6-9(16)8-13(11)15/h2-8,18H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(O)c2ccccc2c3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-9-hidroxifluoreno-9-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 274.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0397 |