Learn More
Clorfluazurón, TRC
Código de producto. 30133676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133676 10 g 10 g
30040473 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32920010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71422-67-8
Fórmula molecular C20 H9 Cl3 F5 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 540.65
Sinónimo N-[[[3,5-Dichloro-4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, AI 3-29785, Aim, Aim (insecticide), Atabron, CGA 112913, Chlorfluazuron, IKI 7899, Jupiter, Jupiter (pesticide), N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-[3,5-dichloro-4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenyl]urea, PP 145, PP 145 (insecticide), UC 62644
Nombre IUPAC N-[[3,5-dicloro-4-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-il]oxifenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorfluazuron
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.963