Learn More
Clorfluazurón 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314767 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314767 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11297000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorfluazuron
CAS 71422-67-8
Nombres de analitos o componentes Chlorfluazuron
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H9 Cl3 F5 N3 O3
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
Nombre IUPAC N-[[3,5-dicloro-4-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenil]carbamoil]-2,6-difluorobenzamida
Solvent or Matrix Acetona
Peso molecular (g/mol) 540.65
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 538,963 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.