Código de producto. 30134286
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
unitSize
30134286
50 mg
50 miligramos
30040619
5 mg
5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
30134286
Proveedor
Toronto Research Chemicals
N.º de proveedor
TRCC32436250MG
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
CAS
1346606-54-9
Fórmula molecular
C12 2H10 H4 Cl3 O4 P
Peso molecular (g/mol)
369.63
Sinónimo
Chlorfenvinphos D10 (di(ethyl D5)), [2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate
Nombre IUPAC
[(Z)-2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etililo] bis(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetilo) fosfato
SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Chlorfenvinphos D10 (ethyl D10)
Notas de grado de pureza
HPLC
Cantidad
50 mg
Fórmula InChI
InChI=1S/C12H14Cl3O4P/c1-3-17-20(16,18-4-2)19-12(8-13)10-6-5-9(14)7-11(10)15/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula)
368.0323
Porcentaje de pureza
>95%
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .