Learn More
Clorfenapiro, TRC
Código de producto. 30137238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137238 250 mg 250 miligramos
30133607 1 g 1 g
30040867 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC428500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122453-73-0
Fórmula molecular C15 H11 Br Cl F3 N2 O
Peso molecular (g/mol) 407.61
Sinónimo 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile, 4-Bromo-2-(p-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile, AC 303-630, AC 303630, Bromchlorfenapyr, CL 303630, Chlorfenapyr, Citrex, Citrex (acaricide), Kotetsu, Lepido, Mystox MP, Phantom, Pirate, Pirate 3F, Pylon, Rampage, Rampage (insecticide), Secure, Secure 360SC Insecticide-Miticide, Stealth
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)pirrrol-3-carbonitrilo
SMILES CCOCn1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorfenapyr
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.9695
Porcentaje de pureza >95%