missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorfenapir-d7, TRC

Código de producto. 30352172
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30352172 1 mg 1 miligramo
30352657 10 mg 10 miligramos
30354854 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30352172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4285041MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chlorfenapyr-d7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 D7 H4 Br Cl F3 N2 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo Chlorfenapyr D7 (Methoxyethane D7), 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-[(ethoxy-d5)methyl-d2]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3/i1D3,2D2,8D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])n1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-[dideuterio(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)metil]-5-(trifluorometil)pirrol-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 414.656
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.0135
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.