Learn More
Clorfenapir 1000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315533 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315533 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11247500AC1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorfenapyr
CAS 122453-73-0
Nombres de analitos o componentes Chlorfenapyr
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H11 Br Cl F3 N2 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11BrClF3N2O/c1-2-23-8-22-13(9-3-5-10(17)6-4-9)11(7-21)12(16)14(22)15(18,19)20/h3-6H,2,8H2,1H3
SMILES CCOCn1c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c(Br)c1C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)pirrol-3-carbonitrilo
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 407.61
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.9695 g/mol