Learn More
Clorexolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorexolone |
| CAS | 2127-01-7 |
| Fórmula molecular | C14 H17 Cl N2 O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1H-Isoindole-5-sulfonamide, 6-chloro-2-cyclohexyl-2,3-dihydro-3-oxo-, 5-Isoindolinesulfonamide, 6-chloro-2-cyclohexyl-3-oxo- (7CI,8CI), 6-Chloro-2-cyclohexyl-2,3-dihydro-3-oxo-1H-isoindole-5-sulfonamide, 12833 R. P., 5-Chloro-2-cyclohexyl-1-oxo-6-sulfamoylisoindoline, 6-Chloro-2-cyclohexyl-3-oxo-5-isoindolinesulfonamide, Chlorexolone, Clorexolon, Clorexolone, Flonatril, Klorex, M. and B. 8430, Nefrolan, RP 12833 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17ClN2O3S/c15-12-6-9-8-17(10-4-2-1-3-5-10)14(18)11(9)7-13(12)21(16,19)20/h6-7,10H,1-5,8H2,(H2,16,19,20) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)N(Cc2cc1Cl)C3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-2-ciclohexil-3-oxo-1H-isoindol-5-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 328.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.0648 |