Learn More
Anhídrido cloréndico, TRC
Código de producto. 30365248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365248 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30365248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC428945100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorendic Anhydride
CAS 115-27-5
Fórmula molecular C9H2Cl6O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 4,5,6,7,8,8-Hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]-5-heptene-2,3-dicarboxylic Acid Anhydride, 1,4,5,6,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic Anhydride, 2,3-Dicarboxy-1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene Anhydride, 3,4,5,6,7,7-Hexachloro-1,2,3,6-tetrahydro-3,6-endo-methylenephthalic Anhydride, Chloran 542, Chlorendic Anhydride, HET Anhydride, Hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Anhydride, Hexachloroendomethylene Tetrahydrophthalic Anhydride, Kayahard CLA, NSC 22229, endo-1,4,5,6,7,7-Hexachloro-1,2,3,4-tetrahydro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic Acid Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H2Cl6O3/c10-3-4(11)8(13)2-1(5(16)18-6(2)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H
SMILES ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3C(C(=O)OC3=O)C1(Cl)C2(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,7,8,9,10,10-hexacloro-4-oxatriciclo[5.2.1.02,6]dec-8-eno-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 370.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.8135