Learn More
El anhídrido clorhídrico 96 % puede contener hasta un 3 % de ácido clorhídrico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391867 1000 g 1 Kg
11371867 50 g 50 g
11381867 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07349.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 115-27-5 | C9H2Cl6O3 | 370.812 g/mol
Chlorendic anhydride is used in the synthesis of polymers, used in production of fiberglass-reinforced resins for chemical industry equipment. It can be used to make alkyd resins for use in special inks and paints. It is used as a hardening agent in epoxy resins used in manufacture of printed circuit boards
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido clorhídrico se utiliza en la síntesis de polímeros, utilizados en la producción de resinas reforzadas con fibra de vidrio para equipos del sector químico. Se puede utilizar para hacer resinas alquídicas para su uso en tintas y pinturas especiales. Se utiliza como agente endurecedor en resinas epoxídicas utilizadas en la fabricación de placas de circuitos impresos
Solubilidad
Insoluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-27-5
Fórmula molecular C9H2Cl6O3
Peso molecular (g/mol) 370.812
Número MDL MFCD00080438
Clave InChI FLBJFXNAEMSXGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorendic anhydride, het anhydride, chloran 542, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, chlorendic anhydride van, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, hexachloroendomethylene tetrahydrophthalic anhydride, hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 1,4,5,6,7,7-hexachloro
PubChem CID 8265
SMILES C12C(C(=O)OC1=O)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorendic anhydride
Punto de fusión 235°C to 239°C
Densidad 1.73
Cantidad 1000 g
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un 3 % de ácido clorhídrico
Beilstein 92693
Índice Merck 14,2086
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.83
Porcentaje de pureza 96%