Learn More
Clordiazepóxido, Mikromol
Código de producto. 30460118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30460118 250 mg
1 options
Código de producto. 30460118 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0028.080250
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clordiazepóxido, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Nombres de analitos o componentes Chlordiazepoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 7-cloro-N-metil-4-óxido-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-io-2-amina
Peso molecular (g/mol) 299.75
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,0825 g/mol