Learn More
Clordiazepóxido, LoGiCal
Código de producto. 30459637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459637 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459637 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0028.08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlordiazepoxide
CAS 58-25-3
Nombres de analitos o componentes Chlordiazepoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H14 Cl N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-Benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Abboxide, Balance, Balance (pharmaceutical), CDO, Chlordiazepoxid, Chlordiazepoxide, Chlorodiazepoxide, Chlozepid, Clopoxide, Control, Decacil, Eden, Elenium, Helogaphen, Ifibrium, Kalmocaps, Librelease, Librinin, Libritabs, Menrium, Mesural, Methaminodiazepoxide, Mildmen, Multum, Napoton, Psicosan, Radepur, Risolid, Silibrin, Tropium, Viopsicol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClN3O/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 7-cloro-N-metil-4-óxido-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-io-2-amina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 299.75
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,0825 g/mol