Learn More
clorhidrato de clordiazepóxido, Mikromol
Código de producto. 30460852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30460852 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30460852 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0028.00
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
clorhidrato de clordiazepóxido, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlordiazepoxide hydrochloride
CAS 438-41-5
Nombres de analitos o componentes Chlordiazepoxide hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 Cl N3 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine, 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-, 4-oxide, hydrochloride (1:1), 3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine, 7-chloro-N-methyl-5-phenyl-, 4-oxide, monohydrochloride (9CI), 3H-1,4-Benzodiazepine, 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-, 4-oxide, monohydrochloride (6CI,8CI), 7-Chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide hydrochloride, A-Poxide, Ansiacal, Benzodiapin, Cebrum, Chlordiazepoxide hydrochloride, Chlordiazepoxide monohydrochloride, Chlorodiazepoxide hydrochloride, Contol, Corax, Disarim, Equibral, Labican, Lentotran, Librium, Librium hydrochloride, Methaminodiazepoxide hydrochloride, NSC 115748, OCM, Psichial, Psicoterina, Reliberan, Ro 5-0690, SK-Lygen, Seren Vita, Viansin
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClN3O.ClH/c1-18-15-10-20(21)16(11-5-3-2-4-6-11)13-9-12(17)7-8-14(13)19-15;/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,19);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 7-cloro-N-metil-4-óxido-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-io-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 336.22
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0592 g/mol