Learn More
Clordiazepóxido EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30463215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463215 4 x 25 mg 100 miligramos
30049365 100 mg 100 miligramos
30050443 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463215 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0028.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clordiazepóxido EP Impureza B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide
CAS 5958-24-7
Nombres de analitos o componentes 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 Cl2 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. B (EP), Chlordiazepoxide Imp. B (EP), 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-phenylquinazoline 3-Oxide, Chlordiazepoxide Hydrochloride Impurity B, Chlordiazepoxide Impurity B, Chlordiazepoxide Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-14-18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(19(14)20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Tipo de solución Neat
SMILES [O-][n+]1c(CCl)nc2ccc(Cl)cc2c1c3ccccc3
Nombre IUPAC 6-cloro-2-(clorometil)-3-óxido-4-fenilquinazolin-3-io
Peso molecular (g/mol) 305.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.017 g/mol